Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12829.03 A12829.14 A12829.09
A12829.03EA 39.7 EUR
A12829.03 A12829.14 A12829.09
Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica ≥99%
Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica
Purity: 99% CAS No.: 2386-53-0 Molecular Formula: CH3(CH2)11SO3Na Formula Weight: 272.39 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3919536
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007527
Núm. CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6