Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck

Sinónimos: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.12146.0005 1.12146.8500
1.12146.0005EA 187 EUR
1.12146.0005 1.12146.8500
Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica, Sigma-Aldrich®
Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007527
Núm. CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 272.37 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR