Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
206130050 206130250 206131000 206135000
ACRO206130050EA 57.3 EUR
ACRO206130050 ACRO206130250 ACRO206131000 ACRO206135000
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica 98%
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007543
Núm. CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (on dry substance)