Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato 98% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
411600050 411600250 411601000 411605000
ACRO411600050EA 99.8 EUR
ACRO411600050 ACRO411600250 ACRO411601000 ACRO411605000
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato 98% para HPLC
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149549
Núm. CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 250 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (On dry substance)