Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica ≥98.0% para HPLC, para cromatografía en par iónico, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos:
Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
Management of Change (MOC) category = N
2175-05EA
217.4
EUR
2175-05
2175-01
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica ≥98.0% para HPLC, para cromatografía en par iónico, J.T.Baker®
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica
Formula:
C₆H₁₃O₃SNa Pto. de fusión: 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007542 Núm. CAS: 2832-45-3 EINECS: 220-601-3 |
|
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (as C₆H₁₃SO₃Na) (by acidimetry) | ≥98.0 % |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm | ≤0.050 |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm | ≤0.050 |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm | ≤0.050 |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm | ≤0.060 |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm | ≤0.080 |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm | ≤0.200 |
Appearance (clear, colorless, mobile liquid) |