Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
152792LEA 161.4 EUR
152792L 152793M
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica
Formula: C₆H₁₃O₃SNa
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007542
Núm. CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01 WOU
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01 WOU