VWR® Basic, Mono, con capucha
Proveedor: VWR Collection
113-9026EA 319 EUR
113-9026 113-9027 113-9028 113-9029 113-9030 113-9031 113-9032 113-9033 113-9034 113-9035 113-9036 113-9037
VWR® Basic, Mono, con capucha
Prendas desechables
Estos monos desechables, con capucha, están fabricados con tejido no tejido de PE y PP.
  • Capucha
  • Cierre de cremallera (un sentido)
  • Muñecas elásticas
  • No contiene látex de caucho natural
Peso: 40 g/m²
Envase: 1 pieza por bolsa, 50 bolsas por caja.