Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica, LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
MQ100
1.18305.0025 1.18305.0100
1.18305.0025EA 430.64 EUR
1.18305.0025 1.18305.0100
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica, LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica
Formula: C₆H₁₃O₃SNa
MW: 188.22 g/mol
Pto. de fusión: 300
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007542
Núm. CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₆H₁₃NaO₃S
Molar Mass 188.22 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering