Ácido 1-octanosulfónico sal sódica ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14292.14
A14292.06
A14292.22
A14292.14EA
162
EUR
A14292.14
A14292.06
A14292.22
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica ≥99%
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica
Purity: 99%
CAS No.: 5324-84-5
Molecular Formula: CH3(CH2)7SO3Na
Formula Weight: 216.28
Melting Point:
Reagent for HPLC analysis of peptides and proteins
Formula:
C₈H₁₇NaO₃S Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007544 Núm. CAS: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |