Ácido 1-octanosulfónico sal sódica ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
152802TEA
224
EUR
152802T
152803U
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica
Formula:
C₈H₁₇NaO₃S Pto. de fusión: > 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007544 Núm. CAS: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) | ≥ 98,0 % |
Appearance | White powder |
IR Spectrum | Passes test |
Water | ≤ 2,0 % |
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,1 |
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,05 |
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,03 |
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,02 |
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 |
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 |
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 |