Metanosulfonato de potasio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
39505.14
39505.22
39505.36
39505.14EA
73.3
EUR
39505.14
39505.22
39505.36
Metanosulfonato de potasio ≥99%
Metanosulfonato de potasio
Purity: 99%
CAS No.: 2386-56-3
Molecular Formula: CH3KO3S
Formula Weight: 134.19
Physical Form: Lump/powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3914899
MDL No.: MFCD00070544
Formula:
CH₃KO₃S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070544 Núm. CAS: 2386-56-3 EINECS: 219-202-7 |