Metanosulfonato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methanesulphonic acid sodium salt
B22439.06
B22439.14
B22439.06EA
38.7
EUR
B22439.06
B22439.14
Metanosulfonato de sodio ≥98%
Metanosulfonato de sodio
Purity: 98%
CAS No.: 2386-57-4
Molecular Formula: CH3NaO3S
Formula Weight: 118.09
Odour: Odourless
Formula:
CH₃NaO₃S MW: 118.09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064389 Núm. CAS: 2386-57-4 EINECS: 219-203-2 |