Metanosulfonato de plata 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methanesulphonic acid silver salt
419340250 419340050
ACRO419340250EA 246 EUR
ACRO419340250 ACRO419340050
Metanosulfonato de plata 99%
Metanosulfonato de plata
Formula: CH₃AgO₃S
MW: 202.97 g/mol
Pto. de fusión: 252…256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064795
Núm. CAS: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %