Metanosulfonato de plata
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methanesulphonic acid silver salt
18641.09
18641.18
18641.09EA
134
EUR
18641.09
18641.18
Metanosulfonato de plata
Metanosulfonato de plata
CAS No.: 2386-52-9
Molecular Formula: CH3AgO3S
Formula Weight: 202.97
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00064795
Formula:
CH₃AgO₃S MW: 202.97 g/mol Pto. de fusión: 263 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064795 Núm. CAS: 2386-52-9 EINECS: 219-199-2 ADR: 9 III |