Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Carboxylic Acid
Proveedor: Avantor
8172-04EA 0 EUR
8172-04 8172-11 8172-02 8172-06 8172-07
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Carboxylic Acid
Columnas de cromatografía
Las columnas de PP ultralimpias con medios para HPLC BAKERBOND® han sido diseñadas para ahorrar tiempo, minimizar el trabajo y los volúmenes finales de disolventes y mejorar el rendimiento. Los tiempos de ejecución son hasta nueve veces más rápidos que las columnas convencionales. El filtro de protección de la columna integrada y la elevada concentración de analitos puede reducir o eliminar los pasos de filtración previa y concentración.
  • Tiempos de ejecución hasta ocho veces más rápidos que las columnas para SPE
  • Configuración laminar única
  • A base de sílice