n-Pentano ≥99.0%, PESTINORM® para análisis de GC capilar
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83964.320EA
174
EUR
83964.320
83964.290
n-Pentano ≥99.0%, PESTINORM® para análisis de GC capilar
n-Pentano
Formula:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Pto. Ebullición: 35…36 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –130 °C Densidad: 0,63 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009498 Núm. CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II IR: 01-2119459286-30 Índice Merck: 13,07193 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) | Min. 99,0 % |
Acidez | Max. 0,0005 meq/g |
Residuo de evaporación (100°C) | Max. 0,0005 % |
Agua | Max. 0,01 % |
Residuo orgánico (como Octanol) (GC/FID) | Max. 10 ng/l |
Residuos halogenad.(com.lindano)(GC/ECD) | Max. 5 ng/l |