Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18
Proveedor: Avantor
7606-02EA 511.42 EUR
7606-02 7606-06 7606-09 7606-11
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18
Columnas de cromatografía
Las columnas de PP ultralimpias con medios para HPLC BAKERBOND® han sido diseñadas para ahorrar tiempo, minimizar el trabajo y los volúmenes finales de disolventes y mejorar el rendimiento. Los tiempos de ejecución son hasta nueve veces más rápidos que las columnas convencionales. El filtro de protección de la columna integrada y la elevada concentración de analitos puede reducir o eliminar los pasos de filtración previa y concentración.
  • Tiempos de ejecución hasta ocho veces más rápidos que las columnas para SPE
  • Configuración laminar única
  • A base de sílice
Aplicaciones generales: analitos no iónicos, no polares a moderadamente polares.
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en el modo de fase inversa.