VWR®, Cubrecalzado, antideslizante
Proveedor: VWR Collection
113-9081EA 89.2 EUR
113-9081 113-9080 113-9079 113-9082
VWR®, Cubrecalzado, antideslizante
Prendas desechables
Cubiertas de zapatos desechables hechas de película CPE.
  • Sin látex de caucho natural
  • Rendimiento antideslizante
L×A: 410× 170 mm
Peso: 10, 13 o 16 g/unidad
* Talla única
Certificaciones: Cat. I