EDTA sal tetrasódica dihidrato 99-101%, grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio dihidrato, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de tetrasódica dihidrato, Ácido edético sal tetrasódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal tetrasódica dihidrato
J15700.A1 J15700.C4
J15700.A1EA 82.6 EUR
J15700.A1 J15700.C4
EDTA sal tetrasódica dihidrato 99-101%, grado ultrapuro
EDTA sal tetrasódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150026
Núm. CAS: 10378-23-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) 99 to 101% (as is)
Identification (FTIR) Conforms
pH (1%, H2O) 10.7 to 11.7
pH (5%, H2O) 10.7 to 12.0