VWR® Basic, Cubrecalzado
Proveedor: VWR Collection
113-9086EA 67.5 EUR
113-9086 113-9091 113-9088 113-9085 113-9089 113-9084 113-9083 113-9090 113-9087
VWR® Basic, Cubrecalzado
Prendas desechables
Cubiertas de zapatos desechables hechas de película CPE.
  • Sin látex de caucho natural
  • Disponible en diferentes colores
L×A: 410× 170 mm
Espesor: 25, 40 o 70 µm
* Talla única
Envase: 10 piezas por paquete, 10 paquetes por bolsa, 10 bolsas por caja.