3-(Bromometil)pentano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26445.AA
H26445.AC
H26445.AAEA
25.2
EUR
H26445.AA
H26445.AC
3-(Bromometil)pentano ≥97%
3-(Bromometil)pentano
Purity: 97%
CAS No.: 3814-34-4
Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2Br
Formula Weight: 165.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4515
Odour: Sweet
Boiling Point: 145°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000219
Formula:
C₆H₁₃Br Pto. Ebullición: 145 °C Densidad: 1,179 Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F) |
Número MDL:
MFCD00000219 Núm. CAS: 3814-34-4 EINECS: 223-302-6 UN: 1993 ADR: 3,III |