1-Bromo-3,3-dimetilbutanona 93%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,3-dimetil-2-butanona
306410050 306410250
ACRO306410050EA 61.9 EUR
ACRO306410050 ACRO306410250
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona 93%
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona
Formula: C₆H₁₁BrO
MW: 179,06 g/mol
Pto. Ebullición: 189…192 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,33 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000206
Núm. CAS: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %