1,2-Epoxi-3-metilbutano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L19291.03
L19291.06
L19291.03EA
68.9
EUR
L19291.03
L19291.06
1,2-Epoxi-3-metilbutano ≥98%
1,2-Epoxi-3-metilbutano
Purity: 98+%
CAS No.: 1438-14-8
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.3915
Odour: Recognizable
Boiling Point: 72-75°
Beilstein Reference: 102418
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD02683501
Formula:
C₅H₁₀O MW: 86.13 g/mol Pto. Ebullición: 72…75 °C Densidad: 0,815 Pto. de inflamación: –12 °C (10 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683501 Núm. CAS: 1438-14-8 EINECS: 215-869-3 UN: 1993 ADR: 3,II |