Pivalaldehído 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
368360050 368360250 368361000
ACRO368360050EA 81.8 EUR
ACRO368360050 ACRO368360250 ACRO368361000
Pivalaldehído 96%
Pivalaldehído
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 74 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 0,775 g/cm³
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006962
Núm. CAS: 630-19-3
EINECS: 211-134-6
UN: 1989
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %