Pivalato de clorometilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chloromethyl trimethylacetate, Trimethylacetic acid chloromethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid chloromethyl ester, Pivalic acid chloromethyl ester
A11967.14
A11967.22
A11967.14EA
32
EUR
A11967.14
A11967.22
Pivalato de clorometilo ≥97%
Pivalato de clorometilo
Purity: 97%
CAS No.: 18997-19-8
Molecular Formula: C6H11ClO2
Formula Weight: 150.60
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1560838
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000884
Formula:
C₆H₁₁ClO₂ MW: 150,6 g/mol Pto. Ebullición: 146…148 °C Densidad: 1,045 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000884 Núm. CAS: 18997-19-8 EINECS: 242-735-1 ADR: 3,III |