3,3-Dimetilbutanona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,3-Dimetil-2-butanona
A10289.22
A10289.36
A10289.22EA
103
EUR
A10289.22
A10289.36
3,3-Dimetilbutanona ≥97%
3,3-Dimetilbutanona
Purity: 97%
CAS No.: 75-97-8
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3970
Melting Point: -53°
Boiling Point: 105-106°
Merck Reference: 14,7440
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008846
Formula:
C₆H₁₂O Pto. Ebullición: 105…106 °C Pto. de fusión: –53 °C Densidad: 0,803 Pto. de inflamación: 5 °C (41 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008846 Núm. CAS: 75-97-8 EINECS: 200-920-4 UN: 1224 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7440 |