3-Metil-2,4-pentanodiona mixture of tautomers 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methyl-2,4-pentanedione
L01135.06
L01135.14
L01135.06EA
39.4
EUR
L01135.06
L01135.14
3-Metil-2,4-pentanodiona mixture of tautomers 95%
3-Metil-2,4-pentanodiona
Purity: 95%
CAS No.: 815-57-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 635909
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008762
Formula:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Pto. Ebullición: 170…171 °C Pto. de fusión: –31 °C Densidad: 0,980 Pto. de inflamación: 56 °C (132 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008762 Núm. CAS: 815-57-6 EINECS: 212-420-3 UN: 1224 ADR: 3,III |