Anhidrido trimetilacetico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
162440500 162440010 162442500
ACRO162440500EA 77.7 EUR
ACRO162440500 ACRO162440010 ACRO162442500
Anhidrido trimetilacetico 99%
Anhidrido trimetilacetico
Formula: C₁₀H₁₈O₃
Pto. Ebullición: 193 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008842
Núm. CAS: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow liquid Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %