Anhidrido trimetilacetico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
B22983.36
B22983.14
B22983.22
B22983.36EA
596
EUR
B22983.36
B22983.14
B22983.22
Anhidrido trimetilacetico ≥99%
Anhidrido trimetilacetico
Purity: 99%
CAS No.: 1538-75-6
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 386552
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00008842
Formula:
C₁₀H₁₈O₃ MW: 186,25 g/mol Pto. Ebullición: 193 °C Densidad: 0,918 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008842 Núm. CAS: 1538-75-6 EINECS: 216-263-1 UN: 3265 ADR: 8,III |