Pivalamida 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethylacetamide, 2,2,2-Trimethylacetamide
140010250 140011000 140010050
ACRO140010250EA 76.5 EUR
ACRO140010250 ACRO140011000 ACRO140010050
Pivalamida 98%
Pivalamida
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Pto. Ebullición: 212 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 152…156 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008011
Núm. CAS: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥97.5 %