L(-)-Glutatión 98% para análisis, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: GSH
120000010 120000050 120000250 120001000 120005000
ACRO120000010EA 39.2 EUR
ACRO120000010 ACRO120000050 ACRO120000250 ACRO120001000 ACRO120005000
L(-)-Glutatión 98% para análisis, hecha por reducción
L(-)-Glutation
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33 g/mol
Pto. de fusión: 182…192 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Índice Merck: 13,04488
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 192 °C (Dec)
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800 °C)
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20 °C, 589 nm) (c=4, H2O)
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm