L(-)-Glutatión ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: GSH
A18014.06 A18014.14 A18014.22
A18014.06EA 53.5 EUR
A18014.06 A18014.14 A18014.22
L(-)-Glutatión ≥97%
L(-)-Glutation
Purity: 97% CAS No.: 70-18-8 Molecular Formula: C10H17N3O6S Formula Weight: 307.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 193° dec. Beilstein Reference: 1729812 Merck Reference: 14,4475 Optical Rotation: -17° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00065939
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Pto. de fusión: ∼ 193 °C (desc.)
Densidad: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Índice Merck: 14,4475