L(-)-Glutatión ≥98%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: GSH
0399-250GEA 1640 EUR
0399-250G 0399-50G 0399-100G
L(-)-Glutatión ≥98%, grado alta pureza
L(-)-Glutation
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33 g/mol
Pto. de fusión: 192…195 °C
Densidad: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Índice Merck: 13,04488
Order Now
Resultados test especificaciones
Iron ≤0.002%
Lead ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Purity ≥98%
Specific rotation -18.5 ° a -15.5 °