L(-)-Glutatión
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: GSH
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
A2084.0005EA 46.2 EUR
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
L(-)-Glutatión
L(-)-Glutation
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Pto. de fusión: 185…195 °C
Densidad: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Índice Merck: 13,04488