L(-)-Glutatión, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: GSH
3541-1 3541-100 3541-25 3541-5
3541-1EA 33.1 EUR
3541-1 3541-100 3541-25 3541-5
L(-)-Glutatión, Millipore®
L(-)-Glutation
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33 g/mol
Pto. de fusión: 185…195 °C
Densidad: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Índice Merck: 13,04488