L(-)-Glutatión
Proveedor: Cayman Chemical
10007461-1 10007461-10 10007461-25 10007461-5
CAYM10007461-1EA 28.6 EUR
CAYM10007461-1 CAYM10007461-10 CAYM10007461-25 CAYM10007461-5
L(-)-Glutatión
L(-)-Glutation
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Pto. de fusión: 185…195 °C
Densidad: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Índice Merck: 13,04488