L(-)-Glutatión
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: GSH
CAYM703316-1EA 88 EUR
CAYM703316-1
L(-)-Glutatión
L(-)-Glutation
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307,33 g/mol
Pto. de fusión: 185…195 °C
Densidad: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Índice Merck: 13,04488