Glutatión oxidado 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: GSSG
320225000 320220050
ACRO320225000EA 60.3 EUR
ACRO320225000 ACRO320220050
Glutatión oxidado 98%
Bi(glutation-S-ilo)
Formula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
MW: 612.64 g/mol
Pto. de fusión: 178 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063106
Núm. CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=4, water)