Glutatión oxidado hidrato 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: GSSG hidrato, Bi(glutation-S-ilo) hidrato
343840010 343840050 343840250
ACRO343840010EA 78.9 EUR
ACRO343840010 ACRO343840050 ACRO343840250
Glutatión oxidado hidrato 95%
Glutatión oxidado hidrato
Formula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂·xH₂O
MW: 612.64 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 178 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150701
Núm. CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm