Glutatión oxidado ≥95%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: GSSG
0524-1GEA 121 EUR
0524-1G 0524-5G
Glutatión oxidado ≥95%, grado alta pureza
Bi(glutation-S-ilo)
Formula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
MW: 612.64 g/mol
Pto. de fusión: 185
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063106
Núm. CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Iron <0.002%
Lead <0.001%
Loss on Drying ≤8%
Purity ≥95%