Glutatión oxidado
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: GSSG
A2243.0005 A2243.0025
A2243.0005EA 171 EUR
A2243.0005 A2243.0025
Glutatión oxidado
Bi(glutation-S-ilo)
Formula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063106
Núm. CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7