Glutatión oxidado, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
3542-1 3542-5
3542-1EA 96.9 EUR
3542-1 3542-5
Glutatión oxidado, Millipore®
Bi(glutation-S-ilo)
Formula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063106
Núm. CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7