Pivalato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trimethylacetic acid ethyl ester, Ethyltrimethylacetate, Pivalic acid ethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid ethyl ester, Ethyl trimethylacetate
A13100.14
A13100.22
A13100.14EA
33.7
EUR
A13100.14
A13100.22
Pivalato de etilo ≥99%
Pivalato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 3938-95-2
Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Stench
Melting Point: -90°
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1747617
Merck Reference: 14,7511
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009129
Formula:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Pto. Ebullición: 116…118 °C Pto. de fusión: –90 °C Densidad: 0,891 Pto. de inflamación: 16 °C (60 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009129 Núm. CAS: 3938-95-2 EINECS: 223-520-1 UN: 3272 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7511 |