Pivalato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl trimethylacetate
127952500 127951000
ACRO127952500EA 68.7 EUR
ACRO127952500 ACRO127951000
Pivalato de metilo 99%
Pivalato de metilo
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 101 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: <1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008843
Núm. CAS: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %