Pivalato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl trimethylacetate
A13764.22 A13764.36
A13764.22EA 40.3 EUR
A13764.22 A13764.36
Pivalato de metilo ≥99%
Pivalato de metilo
Purity: 99% CAS No.: 598-98-1 Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.3900 Melting Point: -70° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1744141 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008843
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 100…101 °C
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 0,875
Pto. de inflamación: 6 °C (42 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008843
Núm. CAS: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3,II