Ácido 2,2-dimetilbutírico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17072.09
A17072.18
A17072.30
A17072.09EA
31.1
EUR
A17072.09
A17072.18
A17072.30
Ácido 2,2-dimetilbutírico ≥97%
Ácido 2,2-dimetilbutírico
Purity: 97%
CAS No.: 595-37-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4154
Odour: Pungent
Melting Point: -14°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1720666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004200
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 186 °C Pto. de fusión: –14 °C Densidad: 0,926 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004200 Núm. CAS: 595-37-9 EINECS: 209-865-0 UN: 3265 ADR: 8,III |