Ácido piválico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
140020050 140021000 140025000 140020025
ACRO140020050EA 34.9 EUR
ACRO140020050 ACRO140021000 ACRO140025000 ACRO140020025
Ácido piválico 99%
Ácido piválico
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 163…164 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 33…35 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004194
Núm. CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,07667
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %