Ácido piválico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10776.0C
A10776.0E
A10776.36
A10776.0CEA
556
EUR
A10776.0C
A10776.0E
A10776.36
Ácido piválico ≥99%
Ácido piválico
Purity: 99%
CAS No.: 75-98-9
Molecular Formula: (CH3)3CCO2H
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 63°(145°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 163-165°
Solubility: Soluble in alcohol, ether. Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 969480
Merck Reference: 14,7511
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004194
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 163…165 °C Pto. de fusión: 31…35 °C Densidad: 0,91 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004194 Núm. CAS: 75-98-9 EINECS: 200-922-5 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,7511 |