Ácido piválico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01336.0100 8.01336.1000 8.01336.9050
8.01336.0100EA 42.6 EUR
8.01336.0100 8.01336.1000 8.01336.9050
Ácido piválico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido piválico
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 164 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32…35 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 640 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004194
Núm. CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,07667
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 35 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 164 °C
Vapor Pressure 0.85 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.3931 (37 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)