Ácido 2-etilbutírico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Ethylbutanoic acid, Diethylacetic acid
A16989.AK
A16989.AU
A16989.AKEA
64.6
EUR
A16989.AK
A16989.AU
Ácido 2-etilbutírico ≥98%
Ácido 2-etilbutírico
Purity: 98%
CAS No.: 88-09-5
Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCO2H
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -15°
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 1098634
Merck Reference: 14,3110
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002670
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Pto. Ebullición: 192…194 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 0,924 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002670 Núm. CAS: 88-09-5 EINECS: 201-796-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,3110 |